Learn More
Hexamethylbenzene, 98+%
Codice prodotto. 10621575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10621575 5 g Bottiglia in vetro 5g
10235300 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10621575 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120570050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-85-4
Formula molecolare C12H18
Molecular Weight (g/mol) 162.27
Numero MDL MFCD00008523
InChI Key YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexamethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethylbenzene
Nota nome 99+%
Punto di fusione 165°C to 168°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 264°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6(CH3)6
Quantità 5 g
Beilstein 05, 450
Fieser 01,426; 01,427; 02,207; 05,323; 06,273; 07,167; 09,234; 13,141; 14,175
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 162.27
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Needles