Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxane, 97%
Codice prodotto. 11406216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11406216 25 g 25g
11416216 100 g 100g
11426216 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11406216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23028.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible in strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-05-9
Formula molecolare C6H18O3Si3
Molecular Weight (g/mol) 222.46
Numero MDL MFCD00005943
InChI Key HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifica
Punti di ebollizione 134°C
Materiale o nome chimico Hexamethylcyclotrisiloxane
Punto di fusione 64°C to 66°C
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Sensibilità Moisture sensitive
Numero UN UN1325
Beilstein 1766829
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 222.47
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylcyclotrisiloxane