Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxane, 98%
Codice prodotto. 10617182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10617182 25 g Bottiglia in vetro 25g
10750721 100 g Bottiglia in vetro 100g
15129243 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10617182 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 216460250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-05-9
Formula molecolare C6H18O3Si3
Molecular Weight (g/mol) 222.46
Numero MDL MFCD00005943
InChI Key HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifications
Materiale o nome chimico Hexamethylcyclotrisiloxane
Nota nome 98%
Punto di fusione 63.0°C to 67.0°C
Colore Colorless to White
Punti di ebollizione 134.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 04,III,1884
Indice di Merck 09,4559
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Peso formulazione 222.47
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 1
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.