Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxane, 98%
Codice prodotto. 10750721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10750721 100 g Bottiglia in vetro 100g
10617182 25 g Bottiglia in vetro 25g
15129243 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10750721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216461000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-05-9
Formula molecolare C6H18O3Si3
Molecular Weight (g/mol) 222.46
Numero MDL MFCD00005943
InChI Key HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethylcyclotrisiloxane
Nota nome 98%
Punto di fusione 63.0°C to 67.0°C
Colore Colorless to White
Punti di ebollizione 134.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 04,III,1884
Indice di Merck 09,4559
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Peso formulazione 222.47
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.