Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxane, TRC
Codice prodotto. 30137103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137103 25 g 25g
30132719 250 g 250g
17912325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137103 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29434025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-05-9
Formula molecolare C6 H18 O3 Si3
Molecular Weight (g/mol) 222.46
Sinonimo Cyclotrisiloxane, hexamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisiloxane, Dimethylsiloxane cyclic trimer, Hexamethylcyclotrisiloxane, LS 8120, SDK 10
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethylcyclotrisiloxane
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Peso formulazione 222.056