Learn More
Hexamethyldisilazane, Solstice
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| CAS | 999-97-3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 11 °C |
| PubChem CID | 13838 |
| ChEBI | CHEBI:85068 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | Semiconductor |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Indice di rifrazione | 1.4070 - 1.4090 |
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?