Learn More
Hexamethyldisilazane, TRC
Codice prodotto. 30392002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392002 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392002 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2967001KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethyldisilazane
CAS 999-97-3
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6H19NSi2
Quantità 1 kg
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079
InChI Formula InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
IUPAC Name [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
Molecular Weight (g/mol) 161.39
Peso formulazione 161.1056
Percent Purity >95