Learn More
Hexamethyldisiloxane, 98+%
Product Code. 11945811 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100mL
10mL
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
11945811 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10523371 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10276870 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10114120 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11945811 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 194790025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-46-0
InChI Key UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC Name trimethyl(trimethylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Hexamethyldisiloxane
Punto di fusione -59.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C
Punto d'infiammabilità −6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H18OSi2
Formula lineare (CH3)3SiOSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3765 to 1.3785
Quantità 2.5 L
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Indice di Merck 15,4726
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Molecular Weight (g/mol) 162.38
Viscosità 0.5 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 162.38
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexamethyldisiloxane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.