Learn More
Hexamethyleneimine, 99%
Codice prodotto. 10714431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10714431 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10741735 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10192670 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10714431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120590050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-49-9
Formula molecolare C6H13N
Molecular Weight (g/mol) 99.17
Numero MDL MFCD00006934
InChI Key ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
PubChem CID 8119
ChEBI CHEBI:32616
IUPAC Name azepane
SMILES C1CCCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethyleneimine
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 138.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4670
Quantità 5 mL
Beilstein 20, 94
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in strongly alkaline materials, soluble in methanol, ethanol, benzene and ether
Peso formulazione 99.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexamethyleneimine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.