Learn More
Hexamethylenetetramine, 98.5%, contains an anticaking agent
Codice prodotto. 10276720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10276720 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10003050 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10276720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232890025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-97-0
Formula molecolare C6H12N4
Molecular Weight (g/mol) 140.19
Numero MDL MFCD00006895
InChI Key VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethylenetetramine
Nota nome 98.5%
Punto di fusione 260.0°C
Colore White
Densità 1.3300g/mL
Punto d'infiammabilità 250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01, 583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Indice di Merck 15, 6038
Gravità specifica 1.33
Informazioni di solubilità Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Punto di sublimazione 263.0 °C
Peso formulazione 140.19
Percent Purity 98.5%
Forma fisica Crystalline Powder