Learn More
Hexamethylenetetramine, 99%
Codice prodotto. 10429420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10429420 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
10306850 1 kg Flacone in plastica 1kg
11986571 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10429420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120610025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-97-0
Formula molecolare C6H12N4
Molecular Weight (g/mol) 140.19
InChI Key VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethylenetetramine
Punto di fusione 260.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.3300g/mL
pH 7 to 10 (1% aq. soln.)
Punto d'infiammabilità 250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Indice di Merck 15,6038
Gravità specifica 1.33
Informazioni di solubilità Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Punto di sublimazione 263.0 °C
Peso formulazione 140.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexamethylenetetramine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane