Learn More
Hexamethylenetetramine, ACS, 99+%
Codice prodotto. 11377918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11377918 500 g 500g
11387918 100 g 100g
11367918 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377918 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036462.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Hexamethylenetetramine is used in the manufacturing of phenolic resins liquid preparations and molding compounds. It finds applications in in brake and clutch linings, abrasive products, non-woven textiles and fireproof materials. It is also used as a drug taken by mouth to prevent recurrent urinary tract infections. It is used as a solid fuel in association with 1,3,5-trioxane in campers, hobbyists, the military and relief organizations. It acts as a food additive and as a preservative. It is an important reagent in organic synthesis, especially Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction. Further, it is used in adhesives, coatings, sealants, and leather preservatives. It is utilized as a formaldehyde releaser for photographic film development and as a hardener for epoxy resins of the bisphenol A type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-97-0
Formula molecolare C6H12N4
Molecular Weight (g/mol) 140.19
Numero MDL MFCD00006895
InChI Key VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethylenetetramine
Punto di fusione 280°C (sublimation)
Colore White
Densità 1.33 g/mL
Punto d'infiammabilità 250°C (482°F)
Quantità 500 g
Numero UN UN1328
Beilstein 2018
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,5966
Informazioni di solubilità Soluble in water,dimethyl sulfoxide,chloroform,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Peso formulazione 140.19
Percent Purity ≥99%
Grado ACS
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexamethylenetetramine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane