Learn More
Hexamethylenetetramine ACS MP Biomedicals
Product Code. 11420622 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità
11420622 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11420622 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219405083
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Densità 1.33 g/cm3 at 20 °C
Formula molecolare C6H12N4
Quantità 250 g
Sinonimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI Key VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molecular Weight (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Peso formulazione 140.2
Grado ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexamethylenetetramine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenetetramine