Learn More
Hexamethylenetetramine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 13265503 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13265503 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13265503 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore N14507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Punto d'infiammabilità 250.00°C
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C6H12N4
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.33kg
Sinonimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI Key VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molecular Weight (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Peso formulazione 140.19
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent