Learn More
Hexamethylenetetramine, TRC
Codice prodotto. 17958839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17958839 50 mg 50mg
17967929 10 g 10g
17903945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17958839 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29422050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-97-0
Formula molecolare C6 H12 N4
Molecular Weight (g/mol) 140.19
Sinonimo Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
IUPAC Name 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane
SMILES C1N2CN3CN(CN1C3)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Urotropine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Peso formulazione 140.1062