Learn More
Hexamethylenimine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexamethylenimine |
| CAS | 111-49-9 |
| Formula molecolare | C6H13N |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2 |
| SMILES | C1CCCNCC1 |
| IUPAC Name | azepane |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.17 |
| Peso formulazione | 99.1048 |