Learn More
Hexamine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10315900 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10315900 1 kg Plastic powder jar 1kg
10755331 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10645682 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10315900 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0320/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-97-0 | Molecular Formula: C6H12N4 | Molecular Weight: 140.19 g/mol
Hexamine, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-97-0
Formula molecolare C6H12N4
Molecular Weight (g/mol) 140.19
Numero MDL 6895
InChI Key VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Specifica
Colore White
pH 8.5 to 9.5
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 1 kg
Peso formulazione 140.19g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexamethylenetetramine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.