Learn More
Hexan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10766481 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10766481 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10766481 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0450/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 111-27-3
Punto di fusione -52°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 156°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C6H14O
Numero MDL 2982
Quantità 2.5 L
Sinonimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
InChI Key ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCO
IUPAC Name hexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 102.177
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Peso formulazione 102.18g/mol
Forma fisica Liquid