Learn More
Hexan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12628635 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
25 L
Imballaggio:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
25L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12628635 25 L Metal can 25L
10428600 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12628635 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0450/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 111-27-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL 2982
InChI Key ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC Name hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifica
Punto di fusione -52°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 156°C
Imballaggio Metal can
Quantità 25 L
Peso formulazione 102.18g/mol
Forma fisica Liquid