Learn More
Hexanal, 98%
Codice prodotto. 11447727
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11447727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16265.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
Hexanal is used in the flavor industry to prepare fruity flavors. It is utilized as a flavoring agent in the food industry. It is also used in Witting and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hexanal is used in the flavor industry to prepare fruity flavors. It is utilized as a flavoring agent in the food industry. It is also used in Witting and aldol reactions.
Solubility
Miscible with ethanol, ethyl ether, acetone, benzene and water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents, strong acids, strong bases and strong reducing agents. Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-25-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00007027
InChI Key JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC Name hexanal
SMILES CCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanal
Punto di fusione °C to 56°C
Densità 0.834 g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 131°C
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.405
Quantità 100 g
Numero UN UN1207
Beilstein 506198
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,1760
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and water.
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hexaldehyde