Learn More
Riedel-de Haën Hexane
Codice prodotto. 16633954
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
Dimensione della confezione:
18L
7L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 16633954
Marca: Riedel-de Haën 3229318L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Hexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-Hexane
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
pH Not applicable
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Quantità 18 L
Punto d'infiammabilità 7.4 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 160 hPa (20°C)
Numero UN UN1208
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Percent Purity ≥99.00%
Grado ACS