Learn More
Riedel-de Haën Hexane CHROMASOLV™
Codice prodotto. 16653954
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
200 L
Dimensione della confezione:
18L
200L
45L
7L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 16653954
Marca: Riedel-de Haën 34859200L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Hexane CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, ≥97.0% (GC).
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-Hexane
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
pH Not applicable
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
CAS max % 100.00%
Densità 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Quantità 200 L
Punto d'infiammabilità 7.4 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 160 hPa (20°C)
Numero UN UN1208
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Concentrazione 100.00%
Percent Purity ≥97.00%
Grado HPLC