Learn More
Hexane, For pesticide residue analysis, Solstice
Codice prodotto. 15604200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15604200 2.5 L 2.50L
15694190 1 L 1L
15614200 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15604200 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 344842.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    47.60€ / 2.5L
    Risparmia 125.40€
    72% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexane
Densità 0.659g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.077
Punto d'infiammabilità −26°C (−14.8°F)
Punto di combustione 453°F
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 5.2 psi (37.7°C), 256 mmHg (37.7°C), 132 mmHg (20°C)
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Peso formulazione 86.18g/mol
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.