Learn More
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 30052404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052404 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052404 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0133.190025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
CAS 863985-44-8
Nomi componenti o analita Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H14 O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Hexanedioic acid 1-(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, mono(2-carboxyphenyl) ester (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-12(16)19-10-6-2-1-5-9(10)13(17)18/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,17,18)
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC Name 2-(5-carboxypentanoyloxy)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 266.25
Quantità 25 mg
Peso formulazione 266.079 g/mol