Learn More
Hexanes, 95+%, for spectroscopy, mixture of isomers
Codice prodotto. 10616572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616572 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10327970 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10616572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    62.30€ / 500mL
    Risparmia 5.20€
    7% Sconto
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Acidità 0.00015 meq/g max.
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Absorbance (1 cm cell vs water), 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.1 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Punto di fusione -95°C
Densità 0.6590g/mL
Punti di ebollizione 69°C
Punto d'infiammabilità -22°C
Intervallo percentuale saggio (95% n-hexane approximately) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Indice di rifrazione 1.3748 to 1.381
Numero MDL MFCD00009520
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 142
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Indice di Merck 14, 4694
Gravità specifica 0.659
Sinonimo Hex
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,ether and chloroform
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.18
Pressione del vapore 160mbar at 20°C
Percent Purity 95+%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid