Learn More
Hexanes, 99%, ACS reagent, mixture of isomers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexanes |
| Punto di fusione | -95.0°C |
| Nota nome | Mixture of isomers |
| Densità | 0.6590g/mL |
| Punti di ebollizione | 69.0°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | −22°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.3748 to 1.3810 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexanes
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.