Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexanes |
| Punto di fusione | -95.0°C |
| Nota nome | Mixture of Isomers |
| CAS | 92112-69-1, 110-54-3 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.6590g/mL |
| Quantità | 10 L |
| Punto d'infiammabilità | −22°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Vedi altri risultati |