Learn More
Hexanes, 99%, pure, mixture of isomers
Codice prodotto. 10267563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10267563 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10677201 1 L EcoSafPak™ Glass Bottle 1L
10073443 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10267563 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411540025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.65€
    57.90€ / 2.5L
    Risparmia 4.75€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95.0°C
Nota nome Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Colore Colorless
Densità 0.6590g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3748 to 1.3810
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.659
Formula molecolare C6H14
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Numero MDL MFCD00009520
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Indice di Merck 14, 4694
Sinonimo Hex
Punti di ebollizione 69.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Peso formulazione 86.18
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear