Learn More
Hexanes, for analysis, mixture of isomers
Codice prodotto. 11984401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11984401 10 L Plastic Drum 10L
10405485 1 L Bottiglia in vetro 1L
11340856 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11984401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390740100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95.0°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Acidità 0.0002 meq/g max.
Densità 0.6590g/mL
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità −22°C
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3748 to 1.3810
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Gravità specifica 0.659
Formula molecolare C6H14
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Acqua 0.01% max.
Sinonimo Hex
Punti di ebollizione 69.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Peso formulazione 86.18
Grado Analytical