Learn More
Hexanes, Certified AR for Analysis, 95% N-Hexane Approx, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10764371 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro color ambra
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764371 1 L Bottiglia in vetro color ambra 1L
10783601 2.5 L Flacone in vetro color ambra 2.50L
10560531 5 L Metal Can 5L
10032463 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10764371 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0355/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.55€
    58.80€ / 1L
    Risparmia 3.75€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
C6H14, CAS Number-92112-69-1, hexanes, dipropyl, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexane, heksan, hexyl hydride, hexanen, hexan, 5L, 69 deg.C, CHEBI:29021, Colorless, 86.18g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 deg.C, 9520, 86.178, Metal can, Liquid, 8058, CCCCCC, 2.97, 160mbar at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD00009520
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifications
Punto di fusione -95°C
Colore Incolore
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 160mbar at 20°C
Viscosità 0.31 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 69°C
Peso formulazione 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexanes, approx. 95% n-hexane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.