Descrizione
High purity and versatile solvent suitable for HPLC, spectrophotometry, GC/MS, and pesticide residue analysis
- Mixture of hexanes where n-hexane content is ≥60%
- Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
- Tested by GC-ECD to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L) to demonstrate suitability for pesticide analysis and tested for GC/MS suitability
- Also meets ACS specifications
- Intended for research use only
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexanes |
| Punto di fusione | -95°C |
| Absorbance | 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.659g/cm³ |
| Quantità | 4 L |
| Identificazione | Pass test |
| Imballaggio | Amber Soda Lime Glass |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.3740 to 1.3780 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexanes
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear