Learn More
Hexanes, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 15557059 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Amber Soda Lime Glass
Safe-Cote™ Amber Glass 
Wide Neck Amber Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15557059 4 L Safe-Cote™ Amber Glass  4L
15537059 1 L Wide Neck Amber Bottle 1L
15547059 4 L Amber Soda Lime Glass 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15557059 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H303SK4
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High purity and versatile solvent suitable for HPLC, spectrophotometry, GC/MS, and pesticide residue analysis | CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
High purity and versatile solvent suitable for HPLC, spectrophotometry, GC/MS, and pesticide residue analysis
  • Mixture of hexanes where n-hexane content is ≥60%
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested by GC-ECD to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L) to demonstrate suitability for pesticide analysis and tested for GC/MS suitability
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92112-69-1
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95°C
Absorbance 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm
Colore Colorless
Densità 0.659g/cm³
Quantità 4 L
Identificazione Pass test
Imballaggio Safe-Cote™ Amber Glass 
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3740 to 1.3780
Note sul grado di purezza High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99.9% min by GC
Pressione del vapore 160mbar at 20°C
Viscosità 0.31 mPa/s at 20°C
Numero UN 1208
Acqua 0.01% Max.
Punti di ebollizione 69°C
Peso formulazione 86.18
Grado OPTIMA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane