Learn More
Hexanes, technical, mixture of isomers
Product Code. 10745653 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Unit Size:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10745653 5 L Plastic Drum 5L
10368630 1 L Bottiglia in vetro 1L
10582991 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10125263 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10745653 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 210590050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    75.80€ / 5L
    Risparmia 6.20€
    7% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Hexanes
Punto di fusione -95.0°C
Nota nome Mixture of isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Densità 0.6590g/mL
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità −22°C
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3748 to 1.3810
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 0.659
Formula molecolare C6H14
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Numero MDL MFCD00009520
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Indice di Merck 14, 4694
Sinonimo Hex
Punti di ebollizione 69.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Peso formulazione 86.18
Grado Caratteristiche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexanes
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.