Learn More
Hexanoic-d11 Acid, TRC
Codice prodotto. 30179278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179278 2.5 mg 2.50mg
30179329 100 mg 100mg
30179530 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30179278 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2650652.5MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95348-44-0
Formula molecolare C6 D11 H O2
Molecular Weight (g/mol) 127.23
Sinonimo Hexanoic-d11 acid (7CI, 9CI, ACI), Hexanoic acid-d11, Hexanoic-D11 acid, Caproic-d11 acid
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexanoic acid
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanoic acid-d11
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Peso formulazione 127.1528