Learn More
Hexanophenone, 98%
Codice prodotto. 11437736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11437736 5 g 5g
11447736 25 g 25g
11457736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14712.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 942-92-7
Formula molecolare C12H16O
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Numero MDL MFCD00009512
InChI Key MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
IUPAC Name 1-phenylhexan-1-one
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanophenone
Punto di fusione 25°C to 27°C
Densità 0.95
Punti di ebollizione 265°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5105
Quantità 5 g
Beilstein 1908667
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 98%