Learn More
Hexanophenone, 98%
Codice prodotto. 10361614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10361614 5 g Bottiglia in vetro 5g
10214970 25 g Bottiglia in vetro 25g
13468328 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10361614 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120720050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 942-92-7
Formula molecolare C12H16O
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Numero MDL MFCD00009512
InChI Key MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
IUPAC Name 1-phenylhexan-1-one
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanophenone
Nota nome 98%
Punto di fusione 25.0°C to 26.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 265.1°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO(CH2)4CH3
Indice di rifrazione 1.5105
Quantità 5 g
Beilstein 07,II,257
Gravità specifica 0.95
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting