Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexanoyl chloride |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | -87.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9500g/mL |
| Punti di ebollizione | 151.0°C to 153.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 53°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hexanoyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.