Learn More
Hexatriacontane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Hexatriacontane |
| CAS | 630-06-8 |
| Formula molecolare | C36 H74 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane |
| InChI Formula | InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC Name | hexatriacontane |
| Molecular Weight (g/mol) | 506.97 |
| Peso formulazione | 506.5791 |