Learn More
Hexatriacontane, TRC
Codice prodotto. 30480258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480258 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480258 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN21102550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Formula molecolare C36 H74
Quantità 50 mg
Sinonimo Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
InChI Formula InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name hexatriacontane
Molecular Weight (g/mol) 506.97
Peso formulazione 506.5791