Learn More
Hexestrol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15473579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15473579 1 g 1g
15483579 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15473579 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60889.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Nonsteroidal synthetic estrogen
Nonsteroidal synthetic estrogen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-16-2
Formula molecolare C18H22O2
Molecular Weight (g/mol) 270.37
Numero MDL MFCD00068996
InChI Key PBBGSZCBWVPOOL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo hexestrol, meso-hexestrol, hexoestrol, hexanoestrol, hexestrofen, mesohexestrol, erythrohexestrol, estra-plex, cycloestrol, estrifar
PubChem CID 192197
SMILES CCC(C(CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexestrol
Punto di fusione 186°C
Colore White
Quantità 1 g
Beilstein 3209460
Indice di Merck 14,4701
IUPAC Name 4-[(3S,4R)-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol
Peso formulazione 270.37
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder