Learn More
Hexetidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442299
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16442299 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0996
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Hexetidine is an orally active antiseptic with broad antibacterial and antifungal activity. Hexetidine give important potential for treatment of oral infections.
Hexetidine is an orally active antiseptic with broad antibacterial and antifungal activity. Hexetidine give important potential for treatment of oral infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Hexetidine
Forma fisica Liquid
CAS 141-94-6
Colore Colorless
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H45N3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo NSC-17764
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.46 mM)
SMILES NC1(C)CN(CC(CC)CCCC)CN(CC(CC)CCCC)C1
Molecular Weight (g/mol) 339.6
Peso formulazione 339.6
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only