Learn More
Hexetidine, Mikromol™
Codice prodotto. 17910706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17910706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17910706 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0337.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexetidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexetidine
CAS 141-94-6
Nomi componenti o analita Hexetidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H45 N3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
InChI Formula InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
IUPAC Name 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 339.6
Quantità 100 mg
Peso formulazione 339.3613 g/mol