Learn More
Hexetidine, Mixture of Stereoisomers, TRC
Codice prodotto. 30393843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393843 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9250131G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexetidine
CAS 141-94-6
Formula molecolare C21 H45 N3
Quantità 1 g
Sinonimo Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
InChI Formula InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
IUPAC Name 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 339.6
Peso formulazione 339.3613