Learn More
Hexetidine, Mixture of Stereoisomers, TRC
Codice prodotto. 30405364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405364 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405364 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH925013500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexetidine
CAS 141-94-6
Formula molecolare C21 H45 N3
Quantità 500 mg
Sinonimo Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
InChI Formula InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
IUPAC Name 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 339.6
Peso formulazione 339.3613