Learn More
HEXIM1 Mouse anti-Human, Clone: 2C8A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | HEXIM1 |
---|---|
Clone | 2C8A2 |
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808075
|
Proteintech
66311-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898065
|
Proteintech
66311-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
66311-1-Ig recognizes the 54 kDa band.
The protein encoded by this gene is a member of the RecQ DNA helicase family. DNA helicases are enzymes involved in various types of DNA repair, including mismatch repair, nucleotide excision repair and direct repair. Some members of this family are associated with genetic disorders with predisposition to maligcy and chromosomal instability. The biological function of this helicase has not yet been determined. Two alternatively spliced transcripts, which encode the same isoform but differ in their 5′ and 3′ UTRs, have been described.Specifica
HEXIM1 | |
0.3 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cardiac lineage protein 1, CLP1, EDG1, HEXIM1, HIS1, MAQ1, Menage a quatre protein 1, Protein HEXIM1 | |
HEXIM1 | |
IgM | |
Affinity Chromatography | |
Antibody |
2C8A2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
O94992 | |
10614 | |
HEXIM1 Fusion Protein Ag8019 | |
Primary | |
-20°C | |
HEXIM1 |