Learn More
Hexyl nicotinate, 98%
Codice prodotto. 15536006 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15536006
Marca: Thermo Scientific Acros 460090250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 23597-82-2 | C12H17NO2 | 207.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23597-82-2
Formula molecolare C12H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 207.27
InChI Key RVYGVBZGSFLJKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, hexyl ester, hexyl nicotinoate, nicotherm, n-hexyl nicotinoate, nicotinic acid, hexyl ester, unii-bn07pb44iv, nicotinic acid n-hexyl ester, bn07pb44iv, nicotinsaeure-n-hexylester
PubChem CID 90202
IUPAC Name hexyl pyridine-3-carboxylate
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexyl nicotinate
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 329.0°C
Punto d'infiammabilità 128°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 207.27
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexyl nicotinate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.