Learn More
Hexylamine, 99%
Codice prodotto. 10368340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10368340 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10688504 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10318440 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10207123 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10368340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204720050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-26-2
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Numero MDL MFCD00008240
InChI Key BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC Name hexan-1-amine
SMILES CCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Hexylamine
Nota nome 99%
Punto di fusione -19.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5NH2
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 5 mL
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14g/L (20°C).
Viscosità 0.83 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 101.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.