Learn More
Hexylamine, TRC
Codice prodotto. 30391148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30391148 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391148 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH295665100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexylamine
CAS 111-26-2
Formula molecolare C6 H15 N
Quantità 100 mL
Sinonimo 1-Hexanamine (9CI, ACI), Hexylamine (6CI, 8CI), 1-Aminohexane, 1-Hexaneamine, 1-Hexylamine, ENT 16554, Mono-n-hexylamine, n-Hexylamine, NSC 2590
InChI Formula InChI=1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCN
IUPAC Name hexan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Peso formulazione 101.1204