Learn More
LNI Swissgas HG 2U PRO 350
Codice prodotto. 17852329 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
100/115/220/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
17852329 100/115/220/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17852329 Fornitore LNI Swissgas N. del fornitore 6920.16.035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12235.00€
    11555.41€ / pezzi 1
    Risparmia 679.59€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Hydrogen generator ultra high purity.
  • Accessory
Specifica
Tensione 100/115/220/230 V
Tipo Hydrogen Carrier Gas Generator