Learn More
LNI Swissgas HGA 2U PRO 250
Codice prodotto. 17842239 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
100/115/220/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
17842239 100/115/220/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17842239 Fornitore LNI Swissgas N. del fornitore 6920.17.025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13740.00€
    12975.00€ / pezzi 1
    Risparmia 765.00€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Hydrogen generator ultra high purity.
  • Accessory
Tekniske data
Tensione 100/115/220/230 V
Tipo Hydrogen Carrier Gas Generator
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.